Learn More
Chlorhydrate de méfloquine, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15668715 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15668715 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. View return policy
Product Code. 15668715 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 461130010
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
View all promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Mefloquine hydrochloride
CAS 51773-92-3
Point de fusion 253.0°C
Spectre IR Authentique
Formule moléculaire C17H17ClF6N2O
Numéro MDL MFCD00797519,MFCD00797519
Quantité 1 g
Synonyme mefloquine hcl, r-2,8-bis trifluoromethyl quinolin-4-yl s-piperidin-2-yl methanol hydrochloride, r*,s*-2,8-bis-trifluoromethyl-quinolin-4-yl-piperidin-2-yl-methanol hydrochloride, r-2,8-bis trifluoromethyl quinolin-4-yl-2s-piperidin-2-yl methanol;hydrochloride, as-rel-a-2r-2-piperidinyl-2,8-bis trifluoromethyl-4-quinolinemethanol monohydrochloride, +-mefloquine hydrochloride, unii-5y9l3636o3 component, r-2,8-bis trifluoromethyl-4-quinolinyl 2s-2-piperidinyl methanol hydrochloride, r-2,8-bis trifluoromethyl quinolin-4-yl 2s-piperidin-2-yl methanol hydrochloride, s-2,8-bis trifluoromethyl quinolin-4-yl r-piperidin-2-yl methanolhydrochloride
Clé InChI WESWYMRNZNDGBX-UHFFFAOYNA-N
SMILES [H+].[Cl-].OC(C1CCCCN1)C1=C2C=CC=C(C2=NC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Nom IUPAC hydrogène [2,8-bis(trifluorométhyle)quinolin-4-yl](pipéridin-2-yl)méthanol chlorure
Poids moléculaire (g/mol) 414.78
CID PubChem 18660697
Poids de la formule 414.77
Pourcentage de pureté ≥97.5% (HPLC) ≥97.5% (on dry substance) (Argentometry)
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Mefloquine hydrochloride
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Hazard Statement
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Mefloquine hydrochloride