Learn More
Mefruside, TRC
Code produit 17983135
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
50 mg
Conditionnement:
50mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17983135 50 mg 50mg
17911965 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17983135 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM20515050MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7195-27-9
Formule moléculaire C13 H19 Cl N2 O5 S2
Poids moléculaire (g/mol) 382.88
Synonyme 4-Chloro-N1-methyl-N1-[(tetrahydro-2-methyl-2-furanyl)methyl]-1,3-benzenedisulfonamide, 4-Chloro-N1-methyl-N1-(tetrahydro-2-methylfurfuryl)-m-benzenedisulfonamide, B 1500, BAY 1500, Baycaron, FBA 1500, FDA 1902, Mefrusid, Mefruside, N-(4-Chloro-3-sulfamoylbenzenesulfonyl)-N-methyl-2-furfurylamine, N-(4'-Chloro-3'-sulfamoylbenzenesulfonyl)-N-methyl-2-aminomethyl-2-methyltetrahydrofuran
Nom IUPAC 4-chloro-1-N-methyl-1-N-[(2-methyloxolan-2-yl)methyl]benzene-1,3-disulfonamide
SMILES CN(CC1(C)CCCO1)S(=O)(=O)c2ccc(Cl)c(c2)S(=O)(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Mefruside
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C13H19ClN2O5S2/c1-13(6-3-7-21-13)9-16(2)23(19,20)10-4-5-11(14)12(8-10)22(15,17)18/h4-5,8H,3,6-7,9H2,1-2H3,(H2,15,17,18)
Poids de la formule 382.0424
Pourcentage de pureté >95%