Learn More
Micronova™ Nettoyant intensif MegaClean™
BIOPHARMA
Code produit 13137736 Tous les produits Micronova Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (impérial):
1 gal.
5 gal.
Conditionnement:
15.14L
19L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (impérial) Conditionnement
13137736 5 gal. 19L
11932475 1 gal. 15.14L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13137736 Fournisseur Micronova™ Code fournisseur MC15G
 Article restreint
Expédition estimée: 08-01-2027
Un nettoyant et dégraissant puissant non inflammable qui élimine les taches de graisse, d’adhésif et de résine photosensible de la plupart des surfaces. Disponible en flacon de 1 ou 5 gallons et en flacon pulvérisateur de 1 quart de gallon.
Le nettoyant intensif Micronova MegaClean™ offre une alternative efficace aux nettoyants toxiques et inflammables à base de solvants, tels que l’acétone et l’alcool isopropylique. Filtré à 0,1 micron, ce nettoyant est idéal pour les semi-conducteurs, l’électronique, l’aérospatiale et les opérations en salle blanche.
  • Dégraissant intensif non inflammable pour salle blanche
  • Élimine les taches de graisse, d’adhésif et de résine photosensibles de la plupart des surfaces
  • Idéal pour les semi-conducteurs, l’électronique, l’aérospatiale et les opérations en salle blanche
  • Filtré à 0,1 micron
  • Disponible en flacons de recharge de 1 ou 5 gallons et en flacon vaporisateur de 1 quart de gallon
  • Biodégradable
  • Hydrosoluble
  • Efficace à faibles concentrations
Spécification
Type de produit Nettoyant MegaClean
Color-coded Non
Type de poignée Aucune
Stérilité Non stériles
Description Détergent intensif, dégraissant
À utiliser avec (application) Solution de nettoyage idéale pour les taches et l’élimination facile de la graisse, des adhésifs et des taches photorésistantes sur la plupart des surfaces, des sols, des zones très fréquentées ainsi que pour le nettoyage des pièces et le retrait de l’adhésif
À utiliser avec (équipement) Serpillères et seaux ou lingettes et éponge
Volume (impérial) 5 gal.