Learn More
Thermo Scientific™ Série de centrifugeuses Megafuge ST4 Plus
Code produit 16340748 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
220/240 V
Rotor inclus:
Non
Modèle:
Megafuge ST4R Plus
Conditionnement:
1 unité
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension Rotor inclus Modèle Conditionnement
16340748 220/240 V Non Megafuge ST4R Plus 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16340748 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 75009918
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Traitement plus rapide de plus d’échantillons avec un rapport capacité/encombrement élevé et une interface de programmation simple, plus la flexibilité d’analyser la plupart des tubes et des flacons sur une seule centrifugeuse.
Interface utilisateur à contraste élevé standard pour 6 programmes maximum enregistrés avec un simple bouton-poussoir pour les applications de routine. Avec une capacité maximale de 4 L, dont 196 tubes sanguins et 96 tubes coniques de 15 ml, un autoverrouillage pour un échange rapide du rotor et 13 rotors disponibles au choix.
Facilité d’utilisation :
  • Les commandes intuitives simplifient l’utilisation et fournissent des informations détaillées sur un grand nombre de paramètres de fonctionnement et de statuts de traitement afin d’optimiser les performances.
  • La conception industrielle moderne prend en charge l’amélioration continue de l’ergonomie de chargement du rotor, de la sécurité de l’utilisateur et des certifications actuelles nécessaires
  • Le couvercle à fermeture motorisée peut être abaissé d’un doigt pour une fermeture et un verrouillage en toute simplicité, quelle que soit la hauteur de la paillasse.
Système de rotor Thermo Scientific™ Auto-Lock™ III :
  • Le système de verrouillage sécurisé permet d’installer et de remplacer les rotors par simple pression sur un bouton-poussoir.
  • Il permet de passer rapidement d’une application à l’autre.
  • Il permet également d’accéder facilement à la cuve du rotor pour un nettoyage rapide, un environnement de travail plus sain et une plus grande longévité de l’appareil.
Système de fermeture étanche des godets Thermo Scientific™ ClickSeal™ :
  • Cette solution de confinement biologique offre une fermeture étanche d’une simple pression ; plus de bouchons à visser ni de pinces complexes.
  • Ce système peut s’ouvrir et se fermer d’une seule main gantée.
  • Le système dispose de la certification du CAMR™ à Porton Down, Royaume-Uni.
Technologie Thermo Scientific™ SMARTSpin™ :
  • Ce système avancé de gestion des rotors optimise l’accélération, la décélération et la détection de balourd pour chaque type de rotor et de nacelle.
  • Sa technologie optimise la sécurité et les séparations.
Conception à faible encombrement :
  • Cette centrifugeuse compacte optimise l’espace de travail et sa forme incurvée et sa hauteur ergonomique permettent de charger et décharger les échantillons et de nettoyer l’appareil très facilement.
Efficacité énergétique :
  • Réduisez votre consommation électrique de 40 % sur les protocoles standard (séparation des constituants du sang ou traitement de tubes coniques).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de contrôleur Microprocesseur
Capacité 196 x 5/7 mL Blood Tubes, 148 x 9/10 mL Blood Tubes, 96 x 15 mL Conical Tubes, 40 x 50 mL Conical Tubes, 6 Microplates, 4 x 1000 mL BioBottles (with TX-1000 rotors)
FCR max. 25,830 x g Fixed Angle (with 30 x 2 mL Rotor), 5,590 x g Swing-Out (with BIOShield 1000A Rotor)
Gamme de produits Megafuge
Réfrigéré Oui, sans CFC, prétemp. disponible
Système d’entraînement Direct, induction sans brosse à profil bas
À utiliser avec (équipement) Achat du rotor et des accessoires Thermo Scientific nécessaires au fonctionnement
Comprend la centrifugeuse comprend les éléments suivants dans le kit : manuel d’utilisation en anglais imprimé, clé USB avec 28 langues du manuel d’utilisation, huile de résistance à la corrosion (70009824), cordon d’alimentation pour la tension d’alimentation du pays applicable, déclaration de conformité
Matériau Avant, haut et côtés en plastique (PC-ABS) peint avec du vernis 2K (à base PURE), boîtier métallique en acier laminé à froid avec de la peinture en poudre (structuré), le bol à centrifuger est résistant à la corrosion et à haute conductivité thermique (ACIER INOX 1.4301 LAMINÉ À FROID). Les pieds de l’unité sont en caoutchouc.
Modèle Megafuge ST4R Plus
Niveau sonore <64 dB(A) Rotor F15-8x50c; 14500 RPM
Profil (accélération / freinage) Choices of 9 Accel/10 Decel Rates
Stockage de programmes Up to 6 Programs via LCD User Interface buttons
Rotor 13 Rotor Options Available, rotor sold separately
Rotor inclus Non
Durée de fonctionnement Up to 9 hr. 59 min.
Étalons ISO 14971, ISO 13485, ISO 9001
Minuteur Option to count up or down
Garantie 5 Year Limited
Dimensions (L x l x H) extérieures 690 x 746 x 361 mm
Longueur (impériale) extérieure 27,2 in
Longueur (métrique) extérieure 690 mm
Largeur (impériale) extérieure 29,4 in
Largeur (métrique) extérieure 746 mm
Hauteur (impériale) extérieure 14,2 in
Hauteur (impériale) externe, couvercle ouvert 33,9 in
Hauteur (métrique) extérieure 361 mm
Hauteur (métrique) externe, couvercle ouvert 861 mm
Profondeur (impériale) 27,2 in
Profondeur (métrique) 690 mm
Poids net 120 kg
Alimentation électrique 220/240 V 50 Hz, 230 V 60 Hz
Tension 220/240 V
Puissance 1950 w
Fréquence 50/60 Hz
Type de produit Benchtop Centrifuge
Plage de températures (métrique) De -10°C à +40°C, ±2°C
Type d’affichage Bright LCD Push-Button User Interface