Learn More
Applied Biosystems™ Megaplex™ PreAmp Primers, Human Pool B v3.0
Code produit 11650089 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 réactions
Conditionnement:
50 réactions
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11650089 50 réactions 50 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11650089 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4444303
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    994.00€
    646.10€ / 50 réactions
    Économisez 347.90€
    35% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 02-11-2026
Amorces Megaplex™ PreAmp, groupe humain B v3,0
Pour une utilisation lorsque la sensibilité du dosage est capitale, les amorces PreAmp Megaplex™ améliorent significativement la capacité de détecter les microARN à faible expression, permettant la génération d’un profil d’expression complet en utilisant beaucoup moins d’échantillons, dès 1 ng d’ARN total d’entrée. Le contenu correspondant aux amorces Megaplex™ RT, aux amorces Preamp Megaplex™, au jeu de groupes humain B v3,0 est utilisé avec les amorces RT Megaplex™, jeu de groupes humain B v3,0. Suite à une transcription inverse à l’aide d’amorces RT Megaplex™, les amorces PreAmp Megaplex™ ainsi que le Master Mix Preamp TaqMan™ amplifient uniformément tous les microARN avant la quantification par PCR en temps réel à l’aide de cartes microARN TaqMan™ Array.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Stockage à -20°C
GC-Rich PCR Performance Faible
Méthode PCR qPCR
Amorce Amorces PreAmp
Gamme de produits Megaplex
Type de produit Amorce de préamplification
Quantité 50 réactions
Conditions d’expédition Température ambiante
Espèces Humaine
Suffisant pour 50 réactions
Nbre de réactions 50 réactions