Learn More
Applied Biosystems™ Megaplex™ PreAmp Primers, Human Pool Set v3.0
Tous les produits Applied Biosystems ProduitsDescription
À utiliser lorsque la sensibilité du dosage est de la plus haute importance, les amorces Megaplex™ PreAmp améliorent de manière significative la capacité à détecter les micro-ARN exprimés faibles permettant la génération d’un profil d’expression complet en utilisant un échantillon beaucoup moins élevé, aussi bas que 1 ng d’ARN total d’entrée. Avec un contenu correspondant aux amorces Megaplex™ RT et aux amorces PreAmp Megaplex™, l’ensemble de groupes humain v3,0 est utilisé avec les amorces Megaplex™ RT, ensemble de groupes humain v3,0. Suite à une transcription inverse à l’aide d’amorces RT Megaplex™, les amorces PreAmp Megaplex™ ainsi que le Master Mix Preamp TaqMan™ amplifient uniformément tous les microARN avant la quantification par PCR en temps réel à l’aide de cartes microARN TaqMan™ Array.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Stockage à -20°C |
| GC-Rich PCR Performance | Faible |
| Méthode PCR | qPCR |
| Amorce | Amorces PreAmp |
| Gamme de produits | Megaplex |
| Type de produit | Amorce de préamplification |
| Quantité | 50 réactions |
| Espèces | Humaine |
| Suffisant pour | 50 réactions |
| Nbre de réactions | 50 réactions |