Learn More
Applied Biosystems™ Megaplex™ PreAmp Primers, Rodent Pool A
Code produit 10177674 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 réactions
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10177674 50 réactions 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10177674 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4399203
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1022.00€
    664.30€ / 1 pièces
    Économisez 357.70€
    35% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-11-2026
Pour une utilisation lorsque la sensibilité du dosage est de la plus haute importance, les amorces Applied Biosystems™ Megaplex™ PreAmp améliorent considérablement la capacité de détecter les micro-ARN à faible expression.
Espèces : souris, rat
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 10X
Contenu et stockage Contient 150 μl d’amorces 10X
Conserver entre -15° et -25°C.
GC-Rich PCR Performance Faible
Méthode PCR qPCR
Amorce Amorces PreAmp
Gamme de produits Megaplex, TaqMan
Type de produit Amorce de préamplification
Quantité 50 réactions
Conditions d’expédition Température ambiante
Espèces Rat, souris
Suffisant pour 50 réactions
Fidélité (par rapport à Taq) 10 X
Nbre de réactions 50 réactions