Learn More
Applied Biosystems™ Megaplex™ PreAmp Primers, Rodent Pool B v3.0
Tous les produits Applied Biosystems ProduitsDescription
Espèces : souris, rat
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Stockage à -20°C |
| GC-Rich PCR Performance | Faible |
| Méthode PCR | qPCR |
| Amorce | Amorces PreAmp |
| Gamme de produits | Megaplex, TaqMan |
| Type de produit | Amorce de préamplification |
| Quantité | 50 réactions |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Espèces | Rat, souris |
| Suffisant pour | 50 réactions |
| Afficher plus |