Learn More
Applied Biosystems™ Megaplex™ Primer Pools, Human Pools A v2.1
Code produit 10585575 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 réactions
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10585575 50 réactions 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10585575 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4401009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1380.00€
    897.00€ / 1 pièces
    Économisez 483.00€
    35% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Groupes d’amorce Megaplex™, groupes humains A v2,1
Les groupes d’amorces Megaplex™, les groupes humains A v2,1, sont disponibles sous une référence unique contenant à la fois les amorces RT Megaplex™ et les amorces Megaplex PreAmp, les groupes humains A v2,1. Les amorces RT Megaplex™, les groupes humains A v2,1, contiennent des amorces RT pour 377 microARN uniques et 4 contrôles. À utiliser lorsque la sensibilité du dosage est de la plus haute importance, les amorces Megaplex™ PreAmp améliorent de manière significative la capacité à détecter les micro-ARN exprimés faibles permettant la génération d’un profil d’expression complet en utilisant un échantillon beaucoup moins élevé, aussi bas que 1 ng d’ARN total d’entrée. Les cibles de microARN représentées dans ce groupe ont tendance à être mieux caractérisées, plus largement exprimées en⁄ou exprimées à un niveau supérieur par rapport au groupe humain B. Le groupe humain A est destiné à être utilisé avec la carte A de microARN humaine TaqMan™ Array v2,0. Cependant, il peut également être utilisé pour préparer l’ADNc pour l’analyse en temps réel à l’aide des dosages individuels de microARN TaqMan™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Stockage à -20°C.
GC-Rich PCR Performance Élevé
Méthode PCR qPCR
Amorce Amorces RT, amorces PreAmp
Gamme de produits Megaplex, TaqMan
Type de produit Groupe d’amorces
Quantité 50 réactions
Espèces Humaine
Suffisant pour 50 réactions
À utiliser avec (application) Analyse de micro-ARN
Nbre de réactions 50 réactions