Learn More
Applied Biosystems™ Megaplex™ Primer Pools, Human Pools Set v3.0
Tous les produits Applied Biosystems ProduitsDescription
Les groupes d’amorces Megaplex™, ensemble de groupes humains v3,0 est disponible sous une référence unique contenant le groupe humain A de l’amorce Megaplex™ v2,1, le groupe humain B de l’amorce Megaplex™ RT, les amorces PreAmp Megaplex™, groupe humain A v2,1 et les amorces PreAmp Megaplex™, groupe humain B v3,0. Les groupes d’amorce Megaplex™, ensemble de groupes humains v3,0 contient des amorces RT pour 754 micro-ARN uniques plus 4 contrôles. Pour une utilisation lorsque la sensibilité du dosage est capitale, les amorces PreAmp Megaplex™ améliorent significativement la capacité de détecter les microARN à faible expression, permettant la génération d’un profil d’expression complet en utilisant beaucoup moins d’échantillons, dès 1 ng d’ARN total d’entrée. Les groupes d’amorce Megaplex™, ensemble de groupes humains v3,0, sont destinés à être utilisés avec le jeu de cartes de dosage micro-ARN humain TaqMan™ v3,0. Cependant, ils peuvent également être utilisés pour préparer l’ADNc pour l’analyse en temps réel à l’aide des dosages individuels de micro-ARN TaqMan™.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Stockage à -20°C |
| GC-Rich PCR Performance | Faible |
| Méthode PCR | qPCR |
| Amorce | Amorces RT, amorces PreAmp |
| Gamme de produits | Megaplex |
| Type de produit | Groupe d’amorces |
| Quantité | 50 réactions |
| Espèces | Humaine |
| Suffisant pour | 50 réactions |
| À utiliser avec (application) | Analyse de micro-ARN |
| Afficher plus |