Learn More
Applied Biosystems™ Megaplex™ RT Primers, Human Pool A v2.1
Tous les produits Applied Biosystems ProduitsDescription
Conçues pour rationaliser les flux de travail expérimentaux, les amorces Megaplex™ RT fournissent une solution de réaction unique lors de la préparation de l’ADNc pour l’analyse PCR en temps réel sur une série de micro-ARN TaqMan™. Le groupe humain A v2,1 contient des amorces RT pour 377 micro-ARN uniques et 4 contrôles. Les cibles de micro-ARN représentées dans ce groupe ont tendance à être mieux caractérisées, plus largement exprimées et⁄ou exprimées à un niveau supérieur à celui du groupe humain B. Le groupe humain A v2,1 est destiné à être utilisé avec la carte A de micro-ARN humain v2,0 TaqMan™ Array. Cependant, il sert également à la préparation de l’ADNc en vue d’une analyse en temps réel à l’aide des dosages individuels de micro-ARN TaqMan™.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Stockage à -20°C. |
| GC-Rich PCR Performance | Élevé |
| Méthode PCR | qPCR |
| Amorce | Amorces RT |
| Gamme de produits | Megaplex, TaqMan |
| Type de produit | Amorce RT |
| Quantité | 50 réactions |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Espèces | Humaine |
| Suffisant pour | 50 réactions |
| Afficher plus |