Learn More
Applied Biosystems™ Megaplex™ RT Primers, Human Pool B v3.0
Code produit 11640089 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 réactions
Conditionnement:
50 réactions
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11640089 50 réactions 50 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11640089 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4444281
 Article restreint
Expédition estimée: 03-11-2026
Amorces RT Megaplex™, groupe humain B v3,0
Conçues pour rationaliser les flux de travail expérimentaux, les amorces Megaplex™ RT fournissent une solution de réaction unique lors de la préparation de l’ADNc pour l’analyse PCR en temps réel sur une série de micro-ARN TaqMan™. Le groupe humain B v3,0 contient des amorces RT pour 377 micro-ARN et 4 contrôles uniques. Les cibles de micro-ARN représentées dans ce groupe ont tendance à être moins bien caractérisées, exprimées plus étroitement et⁄ou exprimées à un niveau inférieur par rapport au groupe humain A. Le groupe humain B v3,0 est destiné à être utilisé avec la carte de dosage de micro-ARN humain B TaqMan™ v3,0. Cependant, il peut également être utilisé pour préparer l’ADNc pour l’analyse en temps réel à l’aide des dosages individuels de micro-ARN TaqMan™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Stockage à -20°C
GC-Rich PCR Performance Faible
Méthode PCR qPCR
Amorce Amorces RT
Gamme de produits Megaplex
Type de produit Amorce RT
Quantité 50 réactions
Conditions d’expédition Température ambiante
Espèces Humaine
Suffisant pour 50 réactions
À utiliser avec (application) Analyse de micro-ARN
Nbre de réactions 50 réactions