Learn More
Invitrogen™ MEGAscript™ RNAi Kit with Manual
Code produit 10763647
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 réactions
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10763647 20 réactions 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10763647 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur AM1626M
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Kit d’ARNi MEGAscript™ avec manuel
Le kit d’ARNi Invitrogen™ MEGAscript™ est destiné à la synthèse de grandes quantités d’ARNdb pour des expériences d’ARNi dans des systèmes autres que mammifères. Le kit d’ARNi MEGAscript utilise la technologie de transcription à haut rendement brevetée par Invitrogen qui comprend des réactifs pour la transcription, la digestion de nucléases et la purification. Le kit comprend suffisamment de réactifs pour 20 réactions.
Synthétiser de grandes quantités d’ARNdb :
La capacité de générer de grandes quantités d’ARN double brin propre est essentielle au succès des expériences ARNi. Le kit d’ARNi MEGAscript permet aux chercheurs d’ARNi de synthétiser 50 à 100 μg ou plus d’ARN double brin en une seule réaction de transcription. Le rendement représente généralement 10–50 fois la quantité d’ARN produite par les réactions de transcription classiques. L’ADN d’origine PCR ou plasmidique peut être utilisé comme modèle pour la réaction de transcription. Les brins sens et antisens peuvent être synthétisés à partir d’un modèle d’ADN généré par PCR contenant des promoteurs de l’ARN polymérase T7 aux deux extrémités du modèle, épargnant ainsi une étape d’hybridation supplémentaire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Mélange enzymatique T7, tampon de réaction 10X T7, solution ATP, solution CTP, solution GTP, solution UTP, tampon de liaison 10X, solution d’élution, RNase, Dnase I, tampon de digestion 10X, solution de lavage 2X et modèle de contrôle sont tous stockés à –20°C, l’eau sans nucléase peut être stockée à n’importe quelle température. Les cartouches filtrantes et les tubes de prélèvement sont stockés à température ambiante.
Type de contrôle Contrôle de la transcription
Type d’échantillon ARN double brin (long)
Nbre de réactions 20 reactions
Gamme de produits Ambion, MEGAscript
Quantité 20 réactions
Conditions d’expédition Glace