Learn More
Invitrogen™ MEGAscript™ SP6 Transcription Kit
Code produit 10584245
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Kit avec manuel
Kit de transcription in vitro SP6
Quantité:
40 réactions
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Quantité Conditionnement
10584245 Kit de transcription in vitro SP6 40 réactions 1 pièce
10418644 Kit avec manuel - 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10584245 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur AM1330
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Synthétise 10 à 50 fois la quantité d’ARN produite par les réactions de transcription classiques.
Les conditions inédites de réaction de transcription et la technologie Ambion brevetée à haut rendement permettent la synthèse de 10 à 50 fois la quantité d’ARN produite par les réactions classiques de transcription. Chaque kit Ambion contient suffisamment de réactifs pour 40 réactions.
  • Technologie exclusive à rendement très élevé et rapide : Temps de réaction de 2 heures
  • Amplification de l’ARNa pour l’analyse de grille de gènes et pour d’autres applications
  • Incorporation efficace de nombreux nucléotides modifiés
  • Une réaction MEGAscript type de 20 μl avec 1 μg du modèle de contrôle pTRI-Xef-1α produit plus de 100 μg de transcript.
  • La polyvalence du kit MEGAscript permet une manipulation des réactions afin d’incorporer des réactifs spécialisés tels que des nucléotides modifiés, un analogue de coiffe ou de la polymérase supplémentaire.
  • Produits accessoires :
  • Les kits d’amplification MessageAmp™ ARNa sont alimentés par la technologie MEGAscript et développés spécialement pour l’amplification d’ARNc avant l’analyse de réseau. Pour purifier les produits de la transcription in vitro des nucléotides libres, des composants de tampon et des enzymes, utilisez le kit MEGAclear™ (n° cat. AM1908) et le kit MEGAclear-96 (n° cat. AM1909).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Le mélange d’enzymes SP6, tampon de réaction 10X, solution ATP, solution CTP, solution GTP, solution UTP, solution pTRI-Xef, DNase TURBO, solution d’arrêt d’acétate d’ammonium, solution de précipitation de chlorure de lithium et tampon de chargement de gel II sont tous conservés à –20 °C. L’eau exempte de nucléase peut être conservée à n’importe quelle température.
Type de produit final ARNm synthétique, ARNm
Format Kit
Type d’échantillon ARNm, ARNm synthétique
À utiliser avec (application) Transcription in vitro, ARNm synthétique, ARNm, transfection, LNP, GENEart, plasmide d’ADN linéarisé, administration, produits de PCR
Nbre de réactions 40 réactions
Gamme de produits Ambion, MEGAscript
Type de produit Kit de transcription in vitro SP6
Quantité 40 réactions
Accélérateur SP6
Conditions d’expédition Glace carbonique
Rendement 100 µg
Matériau de départ Produits de PCR, plasmide d’ADN linéarisé