Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acétate de mégestrol
Code produit 17251172 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17251172 5 g 5g
17241172 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17251172 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 465790050
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 595-33-5 | C24H32O4 | 384.52 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 595-33-5
Poids moléculaire (g/mol) 384.52
Clé InChI RQZAXGRLVPAYTJ-GQFGMJRRSA-N
Nom IUPAC (1R,3aS,3bR,9aR,9bS,11aS)-1-acetyl-5,9a,11a-trimethyl-7-oxo-1H,2H,3H,3aH,3bH,7H,8H,9H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-1-yl acetate
SMILES CC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3C=C(C)C4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)C(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Megestrol acetate
Point de fusion 210.0°C to 212.0°C
Formule moléculaire C24H32O4
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: soluble in chloroform
Poids de la formule 384.51