Learn More
Megestrol acetate, MedChemExpress
Description
Megestrol acetate is a synthetic and orally active progesteronal agent. Megestrol acetate is effective as an appetite stimulant for wasting syndromes such as cachexia. Megestrol acetate decreases nuclear and cytosol androgen receptors human BPH tissue. Megestrol acetate has the potential for HIV study and downregulates autophagic catabolic pathway.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Megestrol acetate |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 595-33-5 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C24H32O4 |
| À utiliser avec (application) | Cancer-programmed cell death |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 20 mg/mL (52.01 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CC([C@@]1(OC(C)=O)CC[C@@]2([H])[C@]3([H])C=C(C)C4=CC(CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C)=O)=O |
| Afficher plus |