Learn More
Acétate de mégestrol, MP Biomedicals™
Code produit 11401701 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11401701 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11401701 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219023501
 Article restreint
Expédition estimée: 30-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 595-33-5
Formule moléculaire C24H32O4
Poids moléculaire (g/mol) 384.516
Clé InChI RQZAXGRLVPAYTJ-GQFGMJRRSA-N
Synonyme megestrol acetate, niagestin, megace es, megestryl acetate, megace, megeron, ovaban, ovarid, pallace, magestin
CID PubChem 11683
Nom IUPAC [(8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-acétyl-6,10,13-triméthyl-3-oxo-2,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthrén-17-yle] acétate
SMILES CC1=CC2C(CCC3(C2CCC3(C(=O)C)OC(=O)C)C)C4(C1=CC(=O)CC4)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Megestrol Acetate
Quantité 1 g
Poids de la formule 384.5
Forme physique Plein