Learn More
R&D Systems™ Megestrol Acetate
Code produit 30000889
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30000889 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30000889 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 6285/50
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Synthetic progesterone analog
Synthetic progesterone analog. Dose-dependently inhibits growth of HepG2 cells (IC50 = 260 μM) in vitro and in vivo and reduces tumor volume. High dosages improve weight gain in tumor-bearing nude mice. Orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 17-(Acetyloxy)-6-methylpregna-4,6-diene-3,20-dione
CAS 595-33-5
Quantité 50 mg
Solubilité Soluble to 50mM in DMSO and to 20mM in ethanol
Gamme de produits Tocris
Formule moléculaire C24H32O4
Poids de la formule 384.51
Forme physique Solid
Pureté >98%
Poids moléculaire 384.516