Learn More
Acétate de Megestrol, TRC
Code produit 30012329
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30012329 50 mg 50mg
30137836 1 g 1g
30003423 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30012329 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM20805050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 595-33-5
Formule moléculaire C24 H32 O4
Poids moléculaire (g/mol) 384.51
Synonyme Megestrol Acetate, 6-Methyl-3,20-dioxopregna-4,6-dien-17-yl Acetate, Medroxyprogesterone Acetate Imp. G (EP), 17-(Acetyloxy)-6-methylpregna-4,6-diene-3,20-dione, 17-Hydroxy-6-methylpregna-4,6-diene-3,20-dione acetate, 17-Acetoxy-6-methylpregna-4,6-diene-3,20-dione, 17-Hydroxy-6-methylpregna-4,6-diene-3,20-dione acetate, 17α-Acetoxy-6-dehydro-6-methylprogesterone, 17α-Acetoxy-6-methylpregna-4,6-diene-3,20-dione, 17α-Hydroxy-6-methylpregna-4,6-diene-3,20-dione acetate, 5071, 6-Dehydro-6-methyl-17α-acetoxyprogesterone, 6-Methyl-17α-acetoxy-4,6-pregnadiene-3,20-dione, 6-Methyl-17α-hydroxy-δ6-progesterone acetate, 6-Methyl-6-dehydro-17α-acetoxyprogesterone, 6-Methyl-δ4,6-pregnadien-17α-ol-3,20-dione acetate, BDH 1298, DMAP, MGA, Magestin, Maygace, Megace, Megalia, Megeron, Megestat, Megestil, Megestin, Megestrol acetate, Megestryl acetate, NSC 71423, Nia, Niagestin, Ovaban, Ovarid, SC 10363
Nom IUPAC [(8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-acétyl-6,10,13-triméthyl-3-oxo-2,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-1H-cyclopente[a]phénanthrène-17-yl] acoctate
SMILES CC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3C=C(C)C4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)C(=O)C
Specifications
Nom chimique ou matériau Megestrol-17-acetate
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C24H32O4/c1-14-12-18-19(22(4)9-6-17(27)13-21(14)22)7-10-23(5)20(18)8-11-24(23,15(2)25)28-16(3)26/h12-13,18-20H,6-11H2,1-5H3/t18-,19+,20+,22-,23+,24+/m1/s1
Poids de la formule 384.2301
Pourcentage de pureté >95%