Learn More
Méglumine, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Meglumine |
| CAS | 6284-40-8 |
| Formule moléculaire | C7 H17 N O5 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | D-Glucitol, 1-deoxy-1-(methylamino)-, Glucitol, 1-deoxy-1-(methylamino)-, D- (8CI), Sorbitol, 1-deoxy-1-methylamino- (6CI), (2R,3R,4R,5S)-6-Methylaminohexane-1,2,3,4,5-pentaol, 1-Deoxy-1-(methylamino)-D-glucitol, 1-Deoxy-1-methylaminosorbitol, D-(-)-N-Methylglucamine, Meglumin, Meglumine, Methylglucamin, Methylglucamine, N-Methyl-D(-)-glucamine, N-Methyl-D-glucamine, N-Methylglucamine, N-Methylsorbitylamine, NSC 52907, NSC 7391 |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H17NO5/c1-8-2-4(10)6(12)7(13)5(11)3-9/h4-13H,2-3H2,1H3/t4-,5+,6+,7+/m0/s1 |
| SMILES | CNC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO |
| Nom IUPAC | (2R,3R,4R,5S)-6-(méthylamino)hexane-1,2,3,4,5-pentol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 195.21 |
| Poids de la formule | 195.1107 |