Learn More
Lonza™ MEGM™ Milieu de culture pour cellules épithéliales mammaires SingleQuots™ Trousse
Description
- Vendu séparément SingleQuot™ kit pour supplémenter le milieu de base.
- Une partie de l'ensemble MEGM™ Milieu de culture pour cellules épithéliales mammaires BulletKit™ (numéro de catalogue CC-3150), qui se compose d'un milieu de base et de suppléments conditionnés ensemble.
- Optimisé pour la croissance des cellules épithéliales mammaires dans un environnement sans sérum.
- Ce système de milieu a été référencé dans plus de 130 publications uniques, principalement axées sur la recherche sur le cancer du sein.
- Comprend les produits suivants :
- 1 flacon à bouchon orange contenant 2,00 mL de BPE
- 1 flacon à bouchon vert contenant 0,50 mL d'hEGF
- 1 flacon à bouchon lilas contenant 0,50 mL d'insuline
- 1 flacon à capsule naturelle contenant 0,50 mL d'hydrocortisone
- 1 flacon à bouchon rouge contenant 0,50 mL de GA-1000
Spécification
Spécification
| Type de cellule | Cellules de mammifères |
| Type de produit | Suppléments et facteurs de croissance |
| Quantité | BPE : 2,0 mL, hEGF : 0,5 mL, insuline : 0,5 mL, hydrocortisone : 0,5 mL, GA-1000 : 0,5 mL |
| Contenu et stockage | BPE, hEGF, insuline, hydrocortisone, GA-1000 |