Learn More
MedChemExpress Meisoindigo
Code produit 16445808
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16445808 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16445808 Fournisseur MedChemExpress Code fournisseur HY13680
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
MedChemExpress Meisoindigo (Dian III), a derivative of Indirubin (HY-N0117), halts the cell cycle at the G0/G1 phase and induces apoptosis in primary acute myeloid leukemia (AML) cells. Meisoindigo exhibits high antitumor activity.
Spécification
Contenu et stockage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Poids moléculaire 276.29 g/mol
Conditions d’expédition Room temperature
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
CAS 97207-47-1
Type de produit Natural Products
Pureté 98.08%
Solubilité DMSO : ≥ 51 mg/mL (184.59 mM)
Synonyme Dian III∣ N-Methylisoindigotin∣ Natura-α
Cible Apoptosis