Learn More
MedChemExpress Meisoindigo
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Poids moléculaire | 276.29 g/mol |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| À utiliser avec (application) | Cancer-Kinase/protease |
| CAS | 97207-47-1 |
| Type de produit | Natural Products |
| Pureté | 98.08% |
| Solubilité | DMSO : ≥ 51 mg/mL (184.59 mM) |
| Synonyme | Dian III∣ N-Methylisoindigotin∣ Natura-α |
| Cible | Apoptosis |
| Afficher plus |