Learn More
Thermo Scientific™ Meisoindigo
Code produit 17332501 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17332501 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17332501 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 468801000
 Article restreint
En stock
Spécification
Nom chimique ou matériau Meisoindigo
CAS 97207-47-1
Synonyme N-méthylisoindigotine ; 3-(1,2-dihydro-2-oxo-3H-indol-3-ylidène)-1,3-dihydro-1-méthyl-2H-indol-2-one
Quantité 100 mg
Point de fusion 230°C
Formule moléculaire C17 H12 N2 O2
Poids de la formule 276,29
Forme physique Poudre cristalline
Couleur Orange à rouge foncé à brun