Learn More
Mélamine (1,0 mg/10 mL en 84:16 % ACN :H2O), TRC
Code produit 30405893
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 x 1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30405893 5 x 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30405893 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCKIT15005X1ML
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Melamine
CAS 108-78-1
Formule moléculaire C3 H6 N6
Quantité 5 x 1 mL
Synonyme 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, Metformin Hydrochloride Imp. D (EP), Melamine
Formule InChI InChI=1S/C3H6N6/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H6,4,5,6,7,8,9)
SMILES Nc1nc(N)nc(N)n1
Nom IUPAC 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine
Poids moléculaire (g/mol) 126.12
Poids de la formule 126.0654
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Melamine 1 mg/mL