Learn More
Mélamine-13C3, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Melamine (U-13C3) |
| CAS | 1173022-88-2 |
| Formule moléculaire | 13C3 H6 N6 |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine-2,4,6-13C3 |
| Formule InChI | InChI=1S/C3H6N6/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H6,4,5,6,7,8,9)/i1+1,2+1,3+1 |
| SMILES | N[13c]1n[13c](N)n[13c](N)n1 |
| Nom IUPAC | (2,4,6-^{13}C_{3})1,3,5-triazine-2,4,6-triamine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 129.098 |
| Poids de la formule | 129.0755 |