Learn More
Mélamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10765771 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
1 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
100g
10kg
1kg
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10765771 5 g Flacon en verre 5g
10584584 100 g Flacon en plastique 100g
10755771 1 kg Flacon en plastique 1kg
10571964 10 kg Récipient en plastique 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10765771 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 125350050
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 108-78-1 | C3H6N6 | 126.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-78-1
Formule moléculaire C3H6N6
Poids moléculaire (g/mol) 126.12
Numéro MDL MFCD00006055
Clé InChI JDSHMPZPIAZGSV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme melamine, cyanurotriamide, cyanuramide, cyanurotriamine, isomelamine, theoharn, teoharn, triaminotriazine, cyanuric triamide, hicophor pr
CID PubChem 7955
ChEBI CHEBI:27915
Nom IUPAC 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine
SMILES NC1=NC(N)=NC(N)=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Melamine
Point de fusion 354°C
Couleur Blanc
Densité 1.5730g/mL
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Beilstein 26, 245
Merck Index 15, 5880
Gravité spécifique 1.573
Informations sur la solubilité Solubility in water: 3g/L (20°C). Other solubilities: 0.6g/L in ethanol (20°C),sparingly soluble in glycol,glycerol,pyridine,insoluble in ether,benzene,carbon tetrachloride
Poids de la formule 126.12
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline fine