Learn More
Mélamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11423674
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10,000 g
2500 g
500 g
Conditionnement:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11423674 500 g 500g
11433674 2500 g 2500g
11443674 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11423674 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11295.36
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 108-78-1 | C3H6N6 | 126.12 g/mol
Melamine is used in the production of synthetic resins such as melamine resin with formaldehyde, which is used in high pressure decorative laminates like formica, melamine dinnerware, laminate flooring, and dry erase boards. The presence rich in nitrogen content resulted in fire retardant properties when mixed with resins. It is used to prepare melamine cyanurate by reacting with cyanuric acid. It finds application as superplasticizer for making high-resistance concrete, soundproofing material and in polymeric cleaning products like magic eraser. It is an active component in pigment yellow 150. Further, it is also used as a nitrogen and carbon source for N-doped carbon nanotube.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La mélamine est utilisée dans la production de résines synthétiques telles que la résine de mélamine avec du formaldéhyde, qui est utilisée dans les laminés à haute pression comme le formica, la vaisselle de mélamine, les revêtements de sol laminés et les plaques dʼeffacement à sec. La présence riche en azote a entraîné des propriétés ignifuges lorsquʼelles sont mélangées à des résines. Elle est utilisée pour préparer le cyanurate de mélamine en réagissant avec de lʼacide cyanurique. Elle est aussi utilisée comme superplastifiant pour la fabrication de béton à haute résistance, de matériaux dʼinsonorisation et de produits de nettoyage polymériques comme la gomme magique. Il sʼagit dʼun composant actif dans le pigment jaune 150. De plus, elle est également utilisée comme source dʼazote et de carbone pour le nanotube de carbone dopé-N à lʼazote.
Solubilité
Légèrement soluble dans lʼeau, lʼalcool chaud, le glycérol, le glycol et la pyridine. Insoluble dans lʼéther, le benzène et le tétrachlorure de carbone.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-78-1
Formule moléculaire C3H6N6
Poids moléculaire (g/mol) 126.12
Numéro MDL MFCD00006055
Clé InChI JDSHMPZPIAZGSV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme melamine, cyanurotriamide, cyanuramide, cyanurotriamine, isomelamine, theoharn, teoharn, triaminotriazine, cyanuric triamide, hicophor pr
CID PubChem 7955
ChEBI CHEBI:27915
Nom IUPAC 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine
SMILES NC1=NC(N)=NC(N)=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Melamine
Point de fusion ∼350°C (decomposition)
Densité 1.573
Quantité 500 g
Beilstein 124341
Merck Index 14,5811
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water,hot alcohol,glycerol,glycol and pyridine. Insoluble in ether,benzene and carbon tetrachloride.
Poids de la formule 126.12
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Powder