Learn More
3M™ Tampons pour sol en mélamine, gris/blanc
Code produit 17178610
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
330 mm
370 mm
406 mm
432 mm
505 mm
Conditionnement:
5 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) unitSize
17178610 330 mm 5 pièces
17188610 370 mm 5 pièces
17198610 406 mm 5 pièces
17138570 432 mm 5 pièces
17138640 505 mm 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 17178610 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7000062726
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    361.00€
    216.89€ / 5 pièces
    Économisez 144.11€
    39% de réduction
Expédition estimée: 26-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Spécialement conçu pour une utilisation sur les surfaces de sol en pierre, en béton, en VCT, en marbre et autres surfaces poreuses. Ces tampons très efficaces assurent un travail léger de nettoyage des saletés impregnées et des marques inesthétiques de frottement. Respectueux de l’environnement car aucun additif de nettoyage ni produit chimique n’est requis.
  • Tampon pour sol pour surfaces de sol micro-poreuses modernes telles que la céramique, la terre cuite, le marbre et le béton
  • Nettoie la plupart des saletés et des marques avec de l’eau seule, aucun additif de nettoyage ni produit chimique requis
  • Respectueux de l’environnement
  • Nettoie jusqu'à 1000 pour les machines de nettoyage monodisque et 10 000 pour les autolaveuses.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Tampons de sol
Couleur Gris, Blanc
Diamètre (métrique) 330 mm
À utiliser avec (application) Nettoyage
À utiliser avec (équipement) Surfaces de plancher poreuses