Learn More
Brand™ Mortier avec pilon mélamine formaldéhyde
Code produit 10495031 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
125mm
150mm
Hauteur (métrique):
80 mm
90mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) externe Hauteur (métrique) unitSize
10495031 125mm 80 mm 1 pièce
10038210 150mm 90mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10495031 Fournisseur Brand™ Code fournisseur 110705
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Résistant à l’ébullition et à l’autoclavage (à 121°C).
  • De couleur blanche
  • Avec pied et bec verseur
  • Fournis individuellement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) externe 125mm
Type de produit Mortier et pilon
Matériau Mélamine formaldéhyde
Hauteur (métrique) 80 mm