Learn More
3M™ Manchon en mélamine
Artikelnummer. 17267630 Alle ansehen 3M Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Longueur (métrique):
115 mm
Packungsgröße:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Longueur (métrique) Packungsgröße
17267630 115 mm 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17267630 Lieferant 3M™ Lieferanten-Nr. 7100020667
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Manchon en mélamine
  • Conçu pour être utilisé sur la pierre, le béton, le grès cérame, le marbre et d’autres sols poreux, il permet d’éliminer la saleté en profondeur et les traces d’abrasion inesthétiques.
  • Super-tampon pour surfaces de sol micro-poreuses modernes telles que la céramique, la terre cuite, le marbre et le béton
  • Enlève la plupart des salissures et des taches avec de l’eau seulement
  • Plus respectueux de l’environnement - pas d’additifs chimiques ou de produits de nettoyage nécessaires
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Longueur (métrique) 115 mm
Largeur (métrique) 250 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.