Learn More
Mélamine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Melamine |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Quantité | 5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C3H6N6/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H6,4,5,6,7,8,9) |
| Poids de la formule | 126.0654 |
| Pourcentage de pureté | >95% |