Learn More
Melanin, MedChemExpress
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Description
Melanin is a unique pigment with myriad functions. It is multifunctional, providing defense against environmental stresses such as ultraviolet (UV) light, oxidizing agents and ionizing radiation.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Melanin |
| Forme physique | Powder |
| CAS | 8049-97-6 |
| Couleur | Black |
| Quantité | 10 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Informations sur la solubilité | DMSO : < 1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 80°C) (insoluble or slightly soluble) |
| SMILES | [Melanin] |
| Pourcentage de pureté | 97.0% |
| Qualité | Research |
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.