Learn More
Mélanine, MP Biomedicals™
Code produit 11497622 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11497622 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11497622 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215534380
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 8049-97-6
Formule moléculaire C18H10N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 318.288
Clé InChI XUMBMVFBXHLACL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme melanin, phaeomelanins, d0wq4g, melanin from sepia officinalis, 6,14-dimethyl-4,12-diazapentacyclo 8.6.1.1; 2,5 .0; 13,17 .0; 9,18 octadeca-1 17 ,2,5,9 18 ,10,13-hexaene-7,8,15,16-tetrone, 6,14-dimethyl-4,12-diazapentacyclo 8.6.1.1^ 2,5 .0^ 13,17 .0^ 9,18 octadeca-1 17 ,2,5,9 18 ,10,13-hexaene-7,8,15,16-tetrone
CID PubChem 6325610
SMILES CC1=C2C3=C(C4=CNC5=C(C(=O)C(=O)C(=C45)C3=CN2)C)C(=O)C1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Melanin
Couleur Marron à noir
Quantité 100 mg
Poids de la formule 1780
Forme physique Poudre granulaire