Learn More
Thermo Scientific Chemicals Mélanine, synthétique
Code produit 17251232 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17251232 1 g 1g
17261232 5 g 5g
17271232 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17251232 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 466430010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    148.00€
    133.65€ / 1g
    Économisez 14.35€
    9% de réduction
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
CAS: 8049-97-6 | C18H10N2O4, C18H10N2O4 | 318.29 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 8049-97-6
Formule moléculaire C18H10N2O4
Spécification
Nom chimique ou matériau Mélanine
Quantité 1 g
Poids de la formule 318,29