Learn More
Thermo Scientific Chemicals Mélanine, synthétique
Code produit 17271232 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17271232 250 mg 250mg
17251232 1 g 1g
17261232 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17271232 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 466432500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57.80€
    52.65€ / 250mg
    Économisez 5.15€
    8% de réduction
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
CAS: 8049-97-6 | C18H10N2O4, C18H10N2O4 | 318.29 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 8049-97-6
Formule moléculaire C18H10N2O4
Spécification
Nom chimique ou matériau Mélanine
Quantité 250 mg
Poids de la formule 318,29
Clé InChI XUMBMVFBXHLACL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C2NC=C3C2=C(C2=CNC4=C(C)C(=O)C(=O)C3=C24)C(=O)C1=O
Nom IUPAC 6,14-dimethyl-4,12-diazapentacyclo[8.6.1.1²,⁵.0¹³,¹⁷.0⁹,¹⁸]octadeca-1(17),2,5,9(18),10,13-hexaene-7,8,15,16-tetrone
Poids moléculaire (g/mol) 318.29