Learn More
Sel d’acide acétique Melanotan II, TRC
Code produit 30135639
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30135639 100 mg 100mg
30011900 10 mg 10mg
30003273 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30135639 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM208750100MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Formule moléculaire C50H69N15O9 .(xCH3COOH)
Poids moléculaire (g/mol) 1024.186005
Synonyme N-Acetyl-L-norleucyl-L-α-aspartyl-L-histidyl-D-phenylalanyl-L-arginyl-L-tryptophyl-L-lysinamide Cyclic (2→7)-peptide Acetic Acid Salt, 1,4,7,10,13,18-Hexaazacyclotricosane Cyclic Peptide Deriv. Acetic Acid Salt, 17: PN: US20130203670 SEQID: 17 claimed protein, 17: PN: WO2006012667 PAGE: 40 Claimed Protein Acetic Acid Salt, 19: PN: WO2008025074 SEQID: 19 Claimed Protein Acetic Acid Salt, 19: PN: WO2008025094 SEQID: 19 claimed protein, 1: PN: WO2009033712 PAGE: 103 Claimed Protein Acetic Acid Salt, 1: PN: WO2013067309 SEQID: 91 Claimed Protein Acetic Acid Salt, 2: PN: WO2006060873 SEQID: 2 claimed protein Acetic Acid Salt, MT II Acetic Acid Salt, PT 14 Acetic Acid Salt
SMILES O=C([C@H](CCCNC(N)=N)NC([C@H](CC1=CC=CC=C1)NC([C@@H](NC([C@@H](NC([C@H](CCCC)NC(C)=O)=O)CC(NCCCC[C@H](NC2=O)C(N)=O)=O)=O)CC3=CN=CN3)=O)=O)N[C@H]2CC4=CNC5=C4C=CC=C5
Spécification
Nom chimique ou matériau Melanotan II Acetic Acid Salt