Learn More
MedChemExpress Melanotan (MT)-II
Spécification
Spécification
| Pureté | 99.18% |
| CAS | 121062-08-6 |
| Contenu et stockage | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| À utiliser avec (application) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Poids moléculaire | 1024.18 g/mol |
| Type de produit | Peptides |
| Quantité | 5 mg |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Solubilité | H2O : 6.67 mg/mL (6.51 mM∣Need ultrasonic) |