Learn More
Mélatonine, TRC
Code produit 18051710
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18051710 250 mg 250mg
18030190 1 g 1g
18023500 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 18051710 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM215000250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 73-31-4
Formule moléculaire C13 H16 N2 O2
Poids moléculaire (g/mol) 232.28
Synonyme Melatonin, Acetamide, N-[2-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl]- (9CI, ACI), Acetamide, N-[2-(5-methoxyindol-3-yl)ethyl]- (6CI, 8CI), N-[2-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl]acetamide (ACI), 3-(2-Acetamidoethyl)-5-methoxyindole, 5-Methoxy-N-acetyltryptamine, Circadin, Melatol, Melatonine, Melaxen, Melovine, N-[2-(5-Methoxyindol-3-yl)ethyl]acetamide, N-Acetyl-5-methoxytryptamine, NSC 113928, NSC 56423, Regulin, Slenyto
Nom IUPAC N-[2-(5-méthoxy-1H-indol-3-yl)éthyl]acétamide
SMILES COc1ccc2[nH]cc(CCNC(=O)C)c2c1
Spécification
Nom chimique ou matériau Melatonin
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C13H16N2O2/c1-9(16)14-6-5-10-8-15-13-4-3-11(17-2)7-12(10)13/h3-4,7-8,15H,5-6H2,1-2H3,(H,14,16)
Poids de la formule 232.1212
Pourcentage de pureté >95%