Learn More
Thermo Scientific Chemicals Mélatonine, 99 %
Code produit 10255030 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10255030 250 mg Flacon en verre 250mg
10316960 1 g Flacon en verre 1g
10267063 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10255030 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 125362500
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
La mélatonine, 99 %, numéro CAS 73-31-4, est une hormone généralement produite dans la glande pinéale et libérée dans le sang.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• La mélatonine est une hormone produite par la glande pinéale qui montre plusieurs activités biologiques, y compris la somnolence, le cycle réveil-sommeil, le rythme circadien, la réponse au stress, le vieillissement et les activités d’immunité
•Elle présente des activités antioxydantes, autocoïdes, paracoïdes, hormonales, anti-inflammatoires et anti-apoptotiques
Applications
• La mélatonine montre une activité neurohormonale et peut réguler les enzymes antioxydantes et inhiber le NOS1 de rat
•La mélatonine a été signalée comme un activateur de MEL-1A-R et MEL-1B-R
•La production et la sécrétion de la mélatonine dépendent de la fonction des récepteurs bêta-adrénergiques
•Pendant la synthèse de la mélatonine, l’acide aminé essentiel L-tryptophane est utilisé comme précurseur
•Ce composé inhibe l’apoptose dans les cellules immunitaires et les neurones et améliore la mort cellulaire apoptotique des cellules cancéreuses
• Elle peut inhiber la prolifération et la métastase des cellules cancéreuses du sein en modulant l’expression de la protéine kinase-1 associée à la Rho
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 73-31-4
Formule moléculaire C13H16N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 232.28
Numéro MDL MFCD00005655
Clé InChI DRLFMBDRBRZALE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme melatonin, melatonine, n-acetyl-5-methoxytryptamine, circadin, 5-methoxy-n-acetyltryptamine, n-2-5-methoxy-1h-indol-3-yl ethyl acetamide, melatol, melatonex, melovine
CID PubChem 896
ChEBI CHEBI:16796
Nom IUPAC N-[2-(5-méthoxy-1H-indol-3-yl)éthyl]acétamide
SMILES CC(=O)NCCC1=CNC2=C1C=C(C=C2)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Melatonine
Point de fusion 116.0°C to 120.0°C
Couleur Crème à Jaune ou Blanc
Perte à la dessiccation 0.5% max. (1 g, 105°C)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 250 mg
Beilstein 22, V,12, 42
Merck Index 15, 5884
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,benzene,toluene,hexane,acet,onitrile
Poids de la formule 232.28
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre