Learn More
Thermo Scientific Chemicals Mélatonine, 99 %
Code produit 10316960 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10316960 1 g Flacon en verre 1g
10255030 250 mg Flacon en verre 250mg
10267063 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10316960 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 125360010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
La mélatonine, 99 %, numéro CAS 73-31-4, est une hormone généralement produite dans la glande pinéale et libérée dans le sang.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• La mélatonine est une hormone produite par la glande pinéale qui montre plusieurs activités biologiques, y compris la somnolence, le cycle réveil-sommeil, le rythme circadien, la réponse au stress, le vieillissement et les activités d’immunité
•Elle présente des activités antioxydantes, autocoïdes, paracoïdes, hormonales, anti-inflammatoires et anti-apoptotiques
Applications
• La mélatonine montre une activité neurohormonale et peut réguler les enzymes antioxydantes et inhiber le NOS1 de rat
•La mélatonine a été signalée comme un activateur de MEL-1A-R et MEL-1B-R
•La production et la sécrétion de la mélatonine dépendent de la fonction des récepteurs bêta-adrénergiques
•Pendant la synthèse de la mélatonine, l’acide aminé essentiel L-tryptophane est utilisé comme précurseur
•Ce composé inhibe l’apoptose dans les cellules immunitaires et les neurones et améliore la mort cellulaire apoptotique des cellules cancéreuses
• Elle peut inhiber la prolifération et la métastase des cellules cancéreuses du sein en modulant l’expression de la protéine kinase-1 associée à la Rho
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 73-31-4
Formule moléculaire C13H16N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 232.28
Numéro MDL MFCD00005655
Clé InChI DRLFMBDRBRZALE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme melatonin, melatonine, n-acetyl-5-methoxytryptamine, circadin, 5-methoxy-n-acetyltryptamine, n-2-5-methoxy-1h-indol-3-yl ethyl acetamide, melatol, melatonex, melovine
CID PubChem 896
ChEBI CHEBI:16796
Nom IUPAC N-[2-(5-méthoxy-1H-indol-3-yl)éthyl]acétamide
SMILES CC(=O)NCCC1=CNC2=C1C=C(C=C2)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Melatonine
Point de fusion 116.0°C to 120.0°C
Couleur Crème à Jaune ou Blanc
Perte à la dessiccation 0.5% max. (1 g, 105°C)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Beilstein 22, V,12, 42
Merck Index 15, 5884
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,benzene,toluene,hexane,acet,onitrile
Poids de la formule 232.28
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre