Learn More
L'acide de Meldrum, TRC
Code produit 30475063
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30475063 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30475063 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM21525010G
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Meldrum's Acid
CAS 2033-24-1
Formule moléculaire C6 H8 O4
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C6H8O4/c1-6(2)9-4(7)3-5(8)10-6/h3H2,1-2H3
SMILES CC1(C)OC(=O)CC(=O)O1
Nom IUPAC 2,2-diméthyl-1,3-dioxane-4,6-dione
Poids moléculaire (g/mol) 144.13
Poids de la formule 144.0423