Learn More
Melengestrol, TRC
Code produit 30006419
Change view
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
2.50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30006419 5 mg 5mg
30012830 10 mg 10mg
30005614 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30006419 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM2153405MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5633-18-1
Formule moléculaire C23 H30 O3
Poids moléculaire (g/mol) 354.48
Synonyme Pregna-4,6-diene-3,20-dione, 17-hydroxy-6-methyl-16-methylene-, 17-Hydroxy-6-methyl-16-methylenepregna-4,6-diene-3,20-dione, Melengesterol, Melengestrel, Melengestrol
Nom IUPAC (8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-acetyl-17-hydroxy-6,10,13-trimethyl-16-methylidene-1,2,8,9,11,12,14,15-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
SMILES CC(=O)[C@@]1(O)C(=C)C[C@H]2[C@@H]3C=C(C)C4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Spécification
Nom chimique ou matériau Melengestrol
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C23H30O3/c1-13-10-17-18(21(4)8-6-16(25)12-19(13)21)7-9-22(5)20(17)11-14(2)23(22,26)15(3)24/h10,12,17-18,20,26H,2,6-9,11H2,1,3-5H3/t17-,18+,20+,21-,22+,23+/m1/s1
Poids de la formule 354.2195
Pourcentage de pureté >95%