Learn More
Mélézitose monohydratée, TRC
Code produit 30476421
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30476421 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30476421 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM2154005G
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Melezitose Monohydrate
CAS 10030-67-8
Formule moléculaire C18 H32 O16 . H2O
Quantité 5 g
Synonyme O-alpha-D-Glucopyranosyl-(1-3)-beta-D-fructofuranosyl-alpha-D-glucopyranoside Monohydrate, O-alpha-D-Glucopyranosyl-(1-3)-beta-D-fructofuranosyl alpha-D-glucopyranoside Monohydrate, O-alpha-D-Glucopyranosyl-(1-3)-beta-D-fructofuranosyl-D-glucoside Hydrate
Formule InChI InChI=1S/C18H32O16.H2O/c19-1-5-8(23)11(26)13(28)16(30-5)32-15-10(25)7(3-21)33-18(15,4-22)34-17-14(29)12(27)9(24)6(2-20)31-17;/h5-17,19-29H,1-4H2;1H2/t5-,6-,7-,8-,9-,10-,11+,12+,13-,14-,15+,16-,17-,18+;/m1./s1
SMILES O.OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@]2(CO)O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Nom IUPAC (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4R,5R)-4-hydroxy-2,5-bis(hydroxyméthyl)-2-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyl)tétrahydropyran-2-yl]oxy-tétrahydrofuran-3-yl]oxy-6-(hydroxyméthyl)tétrahydropyran-3,4,5-triol;hydrate
Poids moléculaire (g/mol) 522.45236
Poids de la formule 522.1796