Learn More
Thermo Scientific™ Melon™ Gel Chromatography Cartridges
Code produit 11824161 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 x 1 ml
5 ml
Conditionnement:
2 pièces
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11824161 2 x 1 ml 2 pièces
11834161 5 ml 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11824161 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 89932
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    337.00€
    252.65€ / 2 pièces
    Économisez 84.35€
    25% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 05-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Purifiez rapidement des IgG d’homme, de souris et de lapin issues de sérum et d’autres sources avec cette alternative plus simple que les méthodes traditionnelles faisant appel aux protéines A et G.
Les résines et les kits de purification d’IgG sur gel Melon Thermo Scientific™ offrent une alternative plus simple et plus rapide aux méthodes traditionnelles avec les protéines A et G de purification des IgG de l’homme, de la souris et du lapin à partir du sérum et d’autres sources.
Les kits de purification d’IgG sur gel Melon permettent la purification rapide, facile et non agressive des anticorps issus de sérum et d’autres types d’échantillons. La purification d’anticorps avec le gel Melon peut s’effectuer avec des colonnes à écoulement gravitaire, des colonnes à centrifuger ou des cartouches de chromatographie. La purification d’IgG sur gel Melon est plus rapide que les méthodes classiques faisant appel aux protéines A ou G, sans pour autant compromettre la qualité de l’anticorps. Si on la compare à la purification d’anticorps par affinité avec les protéines A ou G, la purification d’IgG sur gel Melon s’avère plus simple, plus rapide, et offre un rendement et une pureté supérieurs pour des espèces d’anticorps plus nombreuses.
Points clés :
  • Protocole simple, en une seule étape : la purification d’IgG à l’aide de la résine sur gel Melon ne nécessite pas les étapes de liaison, de lavage et les multiples étapes d’élution requises par les protéines A et G
  • Purification rapide : la purification des anticorps à partir du sérum est quatre à six fois plus rapide que les méthodes des protéines A ou G
  • Récupération élevée et pureté : la récupération d’anticorps à partir du sérum est supérieure à 90 % chez de nombreuses espèces, avec une pureté supérieure à 80 %
  • Dilution minimale : réduction de la nécessité de concentration des anticorps avant leur stockage ou utilisation
  • Purification robuste : les kits de purification d’IgG sur gel Melon sont efficaces pour de nombreux anticorps, y compris ceux dont la purification est difficile sur les protéines A ou G
  • Purification douce : aucune condition d’élution d’anticorps sévère, permet de conserver l’activité des IgG
  • Support réutilisable : la résine sur gel Melon peut être utilisée pour plusieurs purifications d’anticorps
  • Disponibles en différents formats : colonnes de centrifugation, kits de purification et cartouches de chromatographie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Cartouche de chromatographie
Gamme de produits Melon
Type de colonne Résine propriétaire, affinité
Format Cartouche de chromatographie
Phase stationnaire Ligand propriétaire
Débit 2 mL/min.
Cible de purification Anticorps IgG
Volume (métrique) du lit 1 mL
Contenu et stockage À la réception, conserver entre 4°C et 8°C. Ne pas congeler.
Quantité 2 x 1 ml