Learn More
Thermo Scientific™ Melon™ Gel Monoclonal IgG Purification Kit
Code produit 10015933 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 ml
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10015933 200 ml 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10015933 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 45214
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Purifiez des anticorps monoclonaux de souris provenant de sérum, d’ascites ou de surnageant de culture cellulaire d’hybridomes avec ce kit de purification légère d’IgG monoclonales à haut rendement.
Le kit de purification d’IgG monoclonales sur gel Melon Thermo Scientific™ est un système de purification légère à haut rendement pour les anticorps monoclonaux de souris issus de sérum, d’ascites ou de surnageant de culture cellulaire d’hybridomes.
Le kit de purification d’IgG monoclonal au gel Melon est constitué d’une boîte de résine de gel Melon grand format et d’un protocole optimisé pour la purification douce et facile d’anticorps IgG monoclonaux provenant d’un surnageant de culture d’hybridome ou de liquide d’ascite. Contrairement aux méthodes classiques d’affinité par liaison et élution, la purification au gel Melon est basée sur la liaison de protéines non IgG issues d’un échantillon préparé de surnageant ou de liquide d’ascite, ce qui permet de récupérer les IgG pures dans le délai de l’écoulement (non lié). Une fois récupérés, les anticorps sont prêts à être utilisés dans les dosages ou lors de conjugaisons ultérieures et d’autres étapes de modification. Il n’est pas nécessaire de neutraliser ou de dessaler pour atténuer les effets des tampons d’élution agressifs. La purification sur gel Melon est plus rapide que les méthodes classiques faisant appel aux protéines A ou G, sans pour autant compromettre la qualité de l’anticorps.
Points clés :
  • Rapide : purifie les anticorps en deux fois moins de temps que nécessaire pour la protéine A ou G
  • Efficace : la récupération et la pureté sont souvent meilleures que celles de la purification des protéines A ou G
  • Robuste  : efficace pour les sous-classes d’IgG qui se lient mal à la protéine A ou G
  • Doux : l’activité des anticorps est préservée car ils ne sont pas exposés à des conditions de dénaturation
  • Réutilisable : le support peut être régénéré et utilisé jusqu’à 6 cycles de purification
  • Compatible : le tampon sans amines ne nécessite pas de suppression ni de neutralisation
  • Adaptable : compatible avec une large gamme de volumes d’échantillons et de récipients de traitement
Comprend :
Résine de gel Melon, tampon de purification et régénérant de résine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Kit de purification d’IgG
Gamme de produits Melon
Type de colonne Résine propriétaire, affinité
Format Kit, flacon
Phase stationnaire Ligand propriétaire
Cible de purification Anticorps IgG
Description Kit de purification d’IgG monoclonales sur gel Melon
Contenu et stockage Suffisant pour : Purification d’IgG provenant d’1 litre maximum de surnageant de culture cellulaire ou de 200 ml maximum de liquide d’ascites
• Support en gel Melon, 200 ml
• Tampon de purification sur gel Melon (mélange sec pour obtenir un volume de 100X), 1 litre
• de régénérant de gel Melon (mélange sec pour obtenir 5X), 1 litre
Conserver à 4°C
Quantité 200 ml