Learn More
Thermo Scientific Chemicals Meloxicam, 99-101 %
Code produit 15559483 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15559483 5 g 5g
15569483 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15559483 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 459550050
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 71125-38-7 | C14H13N3O4S2 | 351.40 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 71125-38-7
Formule moléculaire C14H13N3O4S2
Poids moléculaire (g/mol) 351.40
Numéro MDL MFCD00868752
Clé InChI DWMREKMVXIFPFM-ACCUITESSA-N
Synonyme meloxicam, mobic, metacam, movalis, meloxicamum, mobicox, mobec, meloxicam mobic, movatec, parocin
CID PubChem 54677470
ChEBI CHEBI:6741
Nom IUPAC 4-hydroxy-2-méthyle-N-(5-méthyle-1,3-thiazol-2-yl)-1,1-dioxo-1$l^}-6,2benzothiazine-3-carboxamide
SMILES CN1\C(=C(\O)NC2=NC=C(C)S2)C(=O)C2=CC=CC=C2S1(=O)=O
Tekniske data
Nom chimique ou matériau Meloxicam
Point de fusion 255.0°C
Résidus d’allumage 0.1% max.
Perte à la dessiccation 0.5% max. (105°C, 4 hr)
Spectre IR Authentique
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: 7,5g/L. Other solubilities: 5g/L dmso
Poids de la formule 351.41
Pourcentage de pureté 99 to 101%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.