Learn More
Thermo Scientific Chemicals Meloxicam, 99-101 %
Code produit 15569483 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15569483 25 g 25g
15559483 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15569483 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 459550250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    143.00€
    119.65€ / 25g
    Économisez 23.35€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 71125-38-7 | C14H13N3O4S2 | 351.40 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 71125-38-7
Formule moléculaire C14H13N3O4S2
Poids moléculaire (g/mol) 351.40
Numéro MDL MFCD00868752
Clé InChI DWMREKMVXIFPFM-ACCUITESSA-N
Synonyme meloxicam, mobic, metacam, movalis, meloxicamum, mobicox, mobec, meloxicam mobic, movatec, parocin
CID PubChem 54677470
ChEBI CHEBI:6741
Nom IUPAC (3E)-3-{hydroxy[(5-methyl-1,3-thiazol-2-yl)amino]methylidene}-2-methyl-3,4-dihydro-2H-1λ⁶,2-benzothiazine-1,1,4-trione
SMILES CN1\C(=C(\O)NC2=NC=C(C)S2)C(=O)C2=CC=CC=C2S1(=O)=O
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Meloxicam
Point de fusion 255.0°C
Résidus d’allumage 0.1% max.
Perte à la dessiccation 0.5% max. (105°C, 4 hr)
Spectre IR Authentique
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: 7,5g/L. Other solubilities: 5g/L dmso
Poids de la formule 351.41
Pourcentage de pureté 99 to 101%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.