Learn More
Melphalane, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
Le melphalan est un dérivé phénylalanine de la moutarde azotée ayant une activité antinéoplasique et la capacité d’alkyler les acides nucléiques.
Le melphalan alkyle l’ADN en position N-7 de la guanine et induit des liaisons transversales entre les brins d’ADN, ce qui entraîne l’inhibition de la synthèse de l’ADN/ARN et induit une cytotoxicité contre les cellules tumorales en division ou non
Applications
Le melphalan a été utilisé dans des expériences in vitro pour traiter le myélome multiple dans des lignées cellulaires et des lignées cellulaires de cancer du sein
Dans les expériences in vivo, sur des rats, il montre un effet thérapeutique puissant dans les cas de métastases pulmonaires sarcomateuses
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Melphalan |
| Point de fusion | 180.0°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 93% min. (HPLC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule linéaire | (ClCH2CH2)2NC6H4CH2CH(NH2)COOH |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 305.2 |
| Pourcentage de pureté | 94% |
Sécurité et traitement
- Melphalan
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H330-Mortel par inhalation.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H310-Mortel par contact cutané.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
- H300-Mortel en cas d'ingestion.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P362-Enlever les vêtements contaminés.