Learn More
Melphalan, TRC
Code produit 30464776
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30464776 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30464776 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM216900100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Melphalan
CAS 148-82-3
Formule moléculaire C13 H18 Cl2 N2 O2
Quantité 100 mg
Synonyme Melphalan, 4-[Bis(2-chloroethyl)amino]-l-phenylalanine, L-Phenylalanine, 4-[bis(2-chloroethyl)amino]-, Alanine, 3-[p-[bis(2-chloroethyl)amino]phenyl]-, L- (8CI), 3025CB, 4-Bis(2-chloroethyl)amino-L-phenylalanine, 67: PN: WO2010011890 PAGE: 37 claimed protein, Alanine nitrogen mustard, Alkeran, CB 3025, L-PAM, L-Phenylalanine mustard, L-Phenylalanine mustard hydrochloride, L-Sarcolysin, L-Sarcolysine, L-Sarkolysin, Levofalan, Levofolan, Levopholan, Melfalan, Melphalan, NSC 241286, NSC 8806, Phenylalanine mustard, Sarcoclorin
Formule InChI InChI=1S/C13H18Cl2N2O2/c14-5-7-17(8-6-15)11-3-1-10(2-4-11)9-12(16)13(18)19/h1-4,12H,5-9,16H2,(H,18,19)/t12-/m0/s1
SMILES N[C@@H](Cc1ccc(cc1)N(CCCl)CCCl)C(=O)O
Nom IUPAC acide (2S)-2-amino-3-[4-[bis(2-chloroéthyl)amino]phényl]propanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 305.2
Poids de la formule 304.0745